Läs mer
(2S,3R)-(-)-Threonine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15840211
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15840211 100 g 100g
15830211 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15840211 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8160120100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-19-5
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,3R)-(-)-Threonine
Smältpunkt 265°C to 270°C
MDL-nummer MFCD00064270
Synonym (2S,3R)-(-)-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (2S,3R)-(-)-Threonine
Kvantitet 100 g