Läs mer
(2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-tiazyl)-2-[(1-karboxy-1-metyletoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)butansyra, TRC
Produktkod. 17963695
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17963695 10 mg
17954045 25 mg
17952135 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17963695 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63041010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87500-74-1
Molekylformel C13 H19 N5 O9 S2
Molekylvikt (g/mol) 453.45
Synonym Butanoic acid, 2-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)-, (2S,3S)-, Butanoic acid, 2-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)-, [S-[R*,R*-(Z)]]-, Butanoic acid, 2-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)-, (2S,3S)- (9CI), SQ 26992, Open Ring Aztreonam (USP)
IUPAC-namn (2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-(2-karboxypropan-2-yloxyimino)acetyl]amino]-3-(sulfoamino)butansyra
LEDER C[C@H](NS(=O)(=O)O)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c1csc(N)n1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Open Ring Aztreonam
Analyt- eller komponentnamn Open Ring Aztreonam
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C13H19N5O9S2/c1-5(18-29(24,25)26)7(10(20)21)16-9(19)8(6-4-28-12(14)15-6)17-27-13(2,3)11(22)23/h4-5,7,18H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25,26)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 453.0624