missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-butanedioic Acid with (1R)-1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile (Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-butanedioic Acid with (1R)-1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile (Mixture) |
| CAS | 928652-49-7 |
| Molekylformel | C8 H17 N O5 . H Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO5.ClH/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11;/h5-8,10-14H,1-4H2;1H/t5?,6?,7-,8?;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.OCCN1CC(O)C(O)[C@@H](O)C1CO |
| IUPAC-namn | (3S)-1-(2-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.685 |
| Formel vikt | 243.087 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?