Läs mer
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol, 99%
Produktkod. 10276430 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10276430 500 mg 500mg
10782675 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10276430 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 247735000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19132-06-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19132-06-0
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00063648
InChI-nyckel OWBTYPJTUOEWEK-IMJSIDKUSA-N
Synonym 2s,3s-butane-2,3-diol, 2s,3s-+-2,3-butanediol, s,s-2,3-butanediol, s,s-+-2,3-butanediol, s,s-butane-2,3-diol, unii-7e9uxg71s1, 2,3-butanediol, +, s,s-2,3-butylene glycol, 2,3-butanediol, s-r*,r*, 2s,3s-2,3-butanediol
PubChem CID 439888
ChEBI CHEBI:16812
IUPAC-namn (2S,3S)-butan-2,3-diol
LEDER CC(C(C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S, 3S)-(+)-2, 3-Butanediol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 179.0°C to 182.0°C
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4309 to 1.4329
Kvantitet 500 mg
Beilstein 01, 2183
Fieser 01,82
Merck Index 15, 1571
Specifik rotation + 13.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Formel vikt 90.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Oljig vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.