Läs mer
(2S,3S)-2,3-Dihydroxy-butanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-2,3-Dihydroxy-butanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1932552-43-6 |
| Molekylformel | C5H10O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-3(6)4(7)5(8)9-2/h3-4,6-7H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H](O)[C@H](C)O |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vikt | 134.0579 |