Läs mer
(2S,3S)-2,3-Oxiranedicarboxylic Acid Monoethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-2,3-Oxiranedicarboxylic Acid Monoethyl Ester |
| CAS | 89886-73-7 |
| Molekylformel | C6H8O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2S-trans)-2,3-Oxiranedicarboxylic Acid Monoethyl Ester, (2S,3S)-3-(Ethoxycarbonyl)oxirane-2-carboxylic Acid, (2S,3S)-2,3-Oxiranedicarboxylic Acid 2-Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O5/c1-2-10-6(9)4-3(11-4)5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-,4-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-3-ethoxycarbonyloxirane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.12 |
| Formel vikt | 160.0372 |