Läs mer
(2S,3S)-2-(4-metoxifenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzotiazepin-3-ylacetat, Mikromol™
Beskrivning
(2S,3S)-2-(4-Metoxyfenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-ylacetat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate |
| CAS | 87447-47-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H17 N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Diltiazem Hydrochloride Imp. B (EP), Diltiazem Imp. B (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate, Diltiazem Hydrochloride Impurity B, Diltiazem Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO4S/c1-11(20)23-16-17(12-7-9-13(22-2)10-8-12)24-15-6-4-3-5-14(15)19-18(16)21/h3-10,16-17H,1-2H3,(H,19,21)/t16-,17+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2S,3S)-2-(4-metoxifyneyl)-4-oxo-3,5-dihydro-2H-1,5-benzotiazepin-3-yl] acetat |
| Visa mer |