Läs mer
(2S,3S)-2-(4-metoxifenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzotiazepin-3-ylacetat, Mikromol™
Produktkod. 30459049
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459049 4 x 25 mg
30052218 25 mg
17941036 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30459049 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0068.0200254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2S,3S)-2-(4-metoxifenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzotiazepin-3-ylacetat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate
CAS 87447-47-0
Analyt- eller komponentnamn (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H17 N O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Diltiazem Hydrochloride Imp. B (EP), Diltiazem Imp. B (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate, Diltiazem Hydrochloride Impurity B, Diltiazem Impurity B
InChI formel InChI=1S/C18H17NO4S/c1-11(20)23-16-17(12-7-9-13(22-2)10-8-12)24-15-6-4-3-5-14(15)19-18(16)21/h3-10,16-17H,1-2H3,(H,19,21)/t16-,17+/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2OC(=O)C
IUPAC-namn [(2S,3S)-2-(4-metoxifyneyl)-4-oxo-3,5-dihydro-2H-1,5-benzotiazepin-3-yl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 343.4
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 343,0878 g/mol