Läs mer
(2S,3S)-2-(4-metoxifyneny)-5-[2-(metylamino)etyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-bensotiazepin-3-ylacetathydroklorid (N-desmetyl-diltiazem hydroklorid), Mikromol™
Beskrivning
(2S,3S)-2-(4-metoxifyneny)-5-[2-(metylamino)etyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzotiazepin-3-ylacetathydroklorid (N-desmetyl-diltiazem hydroklorid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride |
| CAS | 130606-60-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C21 H24 N2 O4 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP), Diltiazem Imp. D (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Diltiazem Impurity D as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3 |
| IUPAC-namn | [(2S,3S)-2-(4-metoxifyrenyl)-5-[2-(metylamino)etyl]-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzotiazepin-3-yl] acetat; hydroklorid |
| Visa mer |