Läs mer
(2S,3S)-2-(4-metoxifyneny)-5-[2-(metylamino)etyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-bensotiazepin-3-ylacetathydroklorid (N-desmetyl-diltiazem hydroklorid), Mikromol™
Produktkod. 30460856
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460856 4 x 25 mg
30052311 25 mg
17932236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30460856 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0068.0300254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2S,3S)-2-(4-metoxifyneny)-5-[2-(metylamino)etyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-bensotiazepin-3-ylacetathydroklorid (N-desmetyl-diltiazem hydroklorid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
CAS 130606-60-9
Analyt- eller komponentnamn N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP), Diltiazem Imp. D (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Diltiazem Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
IUPAC-namn [(2S,3S)-2-(4-metoxifyrenyl)-5-[2-(metylamino)etyl]-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzotiazepin-3-yl] acetat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 436.95
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 436,1224 g/mol