Läs mer
(2S,3S)-2-Amino-3-metoxybutansyra, 98 %
Produktkod. 10581691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10581691 250 mg Glasflaska 250mg
11935421 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10581691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 290032500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104195-80-4 | C5H11NR3 | 133,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104195-80-4
Molekylformel C5H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
InChI-nyckel FYCWLJLGIAUCCL-IMJSIDKUSA-N
Synonym 2s,3s-2-amino-3-methoxybutanoic acid, 2s,3s-2-amino-3-methoxy-butanoic acid, allo-o-methyl-l-thr, l-allo-o-methylthreonine, 2s,3s-2-amino-3-methoxybutanoic acid
PubChem CID 151207
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-metoxibutansyra
LEDER CC(C(C(=O)O)N)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S, 3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
Smältpunkt 220.0°C to 224.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OCH3)CH(NH2)COOH
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande + 27.50 (25.00°C c=0.6,6N HCl)
Specifik rotation + 27.50
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water.
Formel vikt 133.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.