Läs mer
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid, Mikromol™
Produktkod. 17904086
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17904086 25 mg
1 options
Produktkod. 17904086 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0989.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid
CAS 120701-87-3
Analyt- eller komponentnamn (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H12 N4 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric acid, Tazobactam Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C7H12N4O4S/c1-7(16(14)15,5(8)6(12)13)4-11-3-2-9-10-11/h2-3,5H,4,8H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t5-,7-/m0/s1
LEDER C[C@](Cn1ccnn1)([C@@H](N)C(=O)O)S(=O)O
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-methyl-3-sulfino-4-(triazol-1-yl)butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 248.26
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 248.0579 g/mol