Läs mer
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]pentanamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]pentanamide Hydrochloride |
| CAS | 1243259-19-9 |
| Molekylformel | C12H25N3O2 . 2HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-methyl-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]pentanamide Dihydrochloride, LM11A 31 Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25N3O2/c1-3-10(2)11(13)12(16)14-4-5-15-6-8-17-9-7-15/h10-11H,3-9,13H2,1-2H3,(H,14,16)/t10-,11-/m0/s1 |
| LEDER | Cl.Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)NCCN1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-2-amino-3-methyl-N-(2-morpholin-4-ylethyl)pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.35 |
| Formel vikt | 315.148 |