missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,3S)-(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic Acid Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic Acid |
| CAS | 5817-22-1 |
| Molekylformel | 2 C6 H13 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H13NO3.ClH/c2*1-3(2)5(8)4(7)6(9)10;/h2*3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t4-,5+;4-,5-;/m00./s1 |
| LEDER | Cl.CC(C)[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O.CC(C)[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3R)-2-amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic acid;(2S,3S)-2-amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.81 |
| Formel vikt | 330.1558 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?