missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,3S)-3-Amino-1-chloro-4-phenylbutan-2-ol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2S,3S)-3-Amino-1-chloro-4-phenylbutan-2-ol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-3-Amino-1-chloro-4-phenylbutan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 166987-16-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S,3S)-3-Amino-1-chloro-4-phenylbutan-2-ol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H14 Cl N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanol, β-amino-α-(chloromethyl)-, hydrochloride (1:1), (αS,βS)-, Benzenepropanol, β-amino-α-(chloromethyl)-, hydrochloride, (αS,βS)- (9CI), Benzenepropanol, β-amino-α-(chloromethyl)-, hydrochloride, [S-(R*,R*)]-, (2S,3S)-3-Amino-1-chloro-4-phenylbutan-2-ol Hydrochloride, Desfluorolinezolid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14ClNO.ClH/c11-7-10(13)9(12)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-10,13H,6-7,12H2;1H/t9-,10+;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@H](O)CCl |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-3-amino-1-chloro-4-phenylbutan-2-ol;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?