Läs mer
(2S,3S)-3-Hydroxy-2-methylbutanoic Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-3-Hydroxy-2-methylbutanoic Sodium Salt |
| CAS | 66767-64-4 |
| Molekylformel | C5H9NaO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3.Na/c1-3(4(2)6)5(7)8;/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| LEDER | O[C@H]([C@H](C)C(O[Na])=O)C |
| IUPAC-namn | sodium (2S,3S)-3-hydroxy-2-methylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.11 |
| Formel vikt | 140.0449 |