Läs mer
(2S,3S)-3-hydroxyleucin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-3-Hydroxyleucine |
| CAS | 10148-70-6 |
| Molekylformel | C6H13NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Beta-Hydroxyleucine |
| LEDER | CC(C)[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.17 |