Läs mer
(2S,3S)-3-hydroxyleucin, TRC
Produktkod. 30326704
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326704 5 mg
30324409 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30326704 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA4208705MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,3S)-3-Hydroxyleucine
CAS 10148-70-6
Molekylformel C6H13NO3
Kvantitet 5 mg
Synonym Beta-Hydroxyleucine
LEDER CC(C)[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 147.17