Läs mer
(2S,3S)-3-Hydroxynorleucin, TRC
Produktkod. 30406201
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30406201 100 mg
1 options
Produktkod. 30406201 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH949755100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,3S)-3-Hydroxynorleucine
CAS 10148-68-2
Molekylformel C6H13NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym erythro-3-Hydroxy-norleucine, (2S,3S)-2-Amino-3-hydroxy-hexanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5-/m0/s1
LEDER CCC[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-hydroxyhexansyra
Molekylvikt (g/mol) 147.17
Formel vikt 147.0895