Läs mer
(2S,3S)-3-Hydroxynorleucin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-3-Hydroxynorleucine |
| CAS | 10148-68-2 |
| Molekylformel | C6H13NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | erythro-3-Hydroxy-norleucine, (2S,3S)-2-Amino-3-hydroxy-hexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5-/m0/s1 |
| LEDER | CCC[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-2-amino-3-hydroxyhexansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vikt | 147.0895 |