Läs mer
(2S,3S)-3-metylpyrrolidin-2-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 10309450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10309450 250 mg Glasflaska 250mg
11976621 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10309450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 290092500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10512-89-7 | C6H11NR2 | 129,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10512-89-7
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
InChI-nyckel CNPSFBUUYIVHAP-WHFBIAKZSA-N
Synonym 2s,3s-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, trans-3-methyl-l-proline, l-proline, 3-methyl-, 3s, trans-3-methylproline, 3beta-methyl-l-proline, 3s-3-methyl-l-proline, h-l-trans-pro 3-me-oh, 2s,3s-3-methylpyrrolidine-2-carboxylicacid, l-trans-3-methylproline, 2s,3s-3-methyl-pyrroline-2-carboxylic acid
PubChem CID 2724879
IUPAC-namn (2S,3S)-3-metylpyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC1CCNC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S, 3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande − 28.00 (25.00°C c=0.7,water)
Specifik rotation − 28.00
Formel vikt 129.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • (2S,3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.