missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,3S,4aR,6R,8R,8aS)-8-[[(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]octahydro-6-hydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S,4aR,6R,8R,8aS)-8-(((2E)-3-(4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy)octahydro-6-hydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1448331-80-3 |
| Molekylformel | C26H34O12 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34O12/c1-15(27)35-17-10-8-16(12-18(17)31-4)9-11-21(28)36-19-13-26(30,23(29)32-5)14-20-22(19)38-25(3,34-7)24(2,33-6)37-20/h8-12,19-20,22,30H,13-14H2,1-7H3/b11-9+/t19-,20-,22-,24+,25+,26+/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@]1(O)C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(OC(=O)C)c(OC)c2)[C@H]3O[C@](C)(OC)[C@@](C)(OC)O[C@@H]3C1 |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4aR,6R,8R,8aS)-8-[(E)-3-(4-acetyloxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy-6-hydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-5,7,8,8a-tetrahydro-4aH-benzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 538.54 |
| Formel vikt | 538.205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?