Läs mer
(2S,3S,4aR,8R,8aR)-Hexahydro-8-hydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6(5H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S,4aR,8R,8aR)-Hexahydro-8-hydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6(5H)-one |
| CAS | 286936-08-1 |
| Molekylformel | C12H20O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O6/c1-11(15-3)12(2,16-4)18-10-8(14)5-7(13)6-9(10)17-11/h8-10,14H,5-6H2,1-4H3/t8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@@]1(C)O[C@@H]2CC(=O)C[C@@H](O)[C@H]2O[C@]1(C)OC |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4aR,8R,8aR)-8-hydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-5,7,8,8a-tetrahydro-4aH-benzo[b][1,4]dioxin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.28 |
| Formel vikt | 260.126 |