Läs mer
(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-metyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-karboxylat, TRC
Produktkod. 30457268
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457268 2.5 mg
30453948 5 mg
30450828 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457268 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7949202.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Analyt- eller komponentnamn (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H20 F N O5
InChI formel InChI=1S/C23H20FNO5/c1-29-19-8-4-15-5-9-20(11-17(15)10-19)30-14-23(22(27)28)12-25(13-23)21(26)16-2-6-18(24)7-3-16/h2-11H,12-14H2,1H3,(H,27,28)
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1ccc2ccc(OCC3(CN(C3)C(=O)c4ccc(F)cc4)C(=O)O)cc2c1
IUPAC-namn 1-(4-fluorobenzoyl)-3-[(7-metoxynaftalen-2-yl)oxymetyl]azetidin-3-karboxylsyra
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 409.407
Kvantitet 2.5 mg
Formel vikt 409.133