Läs mer
(2S,3S)-5-[2-(dimetylamino)etyl]-3-hydroxy-2-(4-metoxifyrenyl)-2,3-dihydro-1,5-bensotiazepin-4(5H)-one, Mikromol™
Produktkod. 30461792
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461792 4 x 25 mg
30052421 25 mg
17992886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30461792 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0068.0500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2S,3S)-5-[2-(dimetylamino)etyl]-3-hydroxy-2-(4-metoxifyrenyl)-2,3-dihydro-1,5-bensotiazepin-4(5H)-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desacetyldiltiazem
CAS 42399-40-6
Analyt- eller komponentnamn Desacetyldiltiazem
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H24 N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Diltiazem Hydrochloride Imp. F (EP), Desacetyldiltiazem, Diltiazem Hydrochloride Impurity F, Diltiazem Impurity F
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2O
IUPAC-namn (2S,3S)-5-[2-(dimetylamino)etyl]-3-hydroxy-2-(4-metoxifyneny)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 372.48
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 372,1508 g/mol