Läs mer
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-(+)-Di-O-Benzoyltartaric Acid |
| CAS | 17026-42-5 |
| Smältpunkt | 150°C to 154°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | C6H5COOCH(COOH)CH(COOH)OCOC6H5 |
| MDL-nummer | MFCD00063222 |
| Synonym | (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, Di-O-benzoyl-D-tartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.3 |