Läs mer
(2S,4E,6R,8S)-8-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2,4,6-trimethyl-4-nonenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4E,6R,8S)-8-[((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy]-2,4,6-trimethyl-4-nonenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 119433-08-8 |
| Molekylformel | C20H40O3Si |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | [2S-(2R*,4E,6S*,8R*)]-8-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2,4,6-trimethyl-4-nonenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O3Si/c1-11-22-19(21)17(4)13-15(2)12-16(3)14-18(5)23-24(9,10)20(6,7)8/h12,16-18H,11,13-14H2,1-10H3/b15-12+/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](C)C\C(=C\[C@H](C)C[C@H](C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\C |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.62 |