Läs mer
(2S,4E,6R,8S)-8-Hydroxy-2,4,6-trimethyl-4-nonenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4E,6R,8S)-8-Hydroxy-2,4,6-trimethyl-4-nonenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 943858-34-2 |
| Molekylformel | C14H26O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O3/c1-6-17-14(16)12(4)8-10(2)7-11(3)9-13(5)15/h7,11-13,15H,6,8-9H2,1-5H3/b10-7+/t11-,12-,13-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](C)C\C(=C\[C@H](C)C[C@H](C)O)\C |
| IUPAC-namn | ethyl (E,2S,6R,8S)-8-hydroxy-2,4,6-trimethylnon-4-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.35 |
| Formel vikt | 242.1882 |