Läs mer
(2S,4R)-2-[(Dimethylamino)carbonyl]-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid-d6 4-Nitrobenzyl Ester, TRC
Produktkod. 30373026
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30373026 100 mg
1 options
Produktkod. 30373026 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD470787100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,4R)-2-[(Dimethylamino)carbonyl]-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid-d6 4-Nitrobenzyl Ester
CAS 1246814-87-8
Molekylformel C15H13D6N3O6
Kvantitet 100 mg
Synonym (2S-trans)-2-[(Dimethylamino)carbonyl]-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid-d6 (4-Nitrophenyl)methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H19N3O6/c1-16(2)14(20)13-7-12(19)8-17(13)15(21)24-9-10-3-5-11(6-4-10)18(22)23/h3-6,12-13,19H,7-9H2,1-2H3/t12-,13+/m1/s1/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn (4-nitrophenyl)methyl (2S,4R)-2-[bis(trideuteriomethyl)carbamoyl]-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 343.36
Formel vikt 343.165