Läs mer
(2S,4R)-2-[(Dimethylamino)carbonyl]-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid-d6 4-Nitrobenzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4R)-2-[(Dimethylamino)carbonyl]-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid-d6 4-Nitrobenzyl Ester |
| CAS | 1246814-87-8 |
| Molekylformel | C15H13D6N3O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2S-trans)-2-[(Dimethylamino)carbonyl]-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid-d6 (4-Nitrophenyl)methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O6/c1-16(2)14(20)13-7-12(19)8-17(13)15(21)24-9-10-3-5-11(6-4-10)18(22)23/h3-6,12-13,19H,7-9H2,1-2H3/t12-,13+/m1/s1/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl)methyl (2S,4R)-2-[bis(trideuteriomethyl)carbamoyl]-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.36 |
| Formel vikt | 343.165 |