missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic Acid Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic Acid Dihydrochloride |
| CAS | 16257-89-9 |
| Molekylformel | C5 H10 N2 O2 . 2[HCl] |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O2.2ClH/c6-3-1-4(5(8)9)7-2-3;;/h3-4,7H,1-2,6H2,(H,8,9);2*1H/t3-,4+;;/m1../s1 |
| LEDER | Cl.Cl.N[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,4R)-4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.067 |
| Formel vikt | 202.028 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?