Läs mer
(2S,4R)-4-Ethyl-2-hydroxymethyl-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4R)-4-Ethyl-2-hydroxymethyl-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 924304-84-7 |
| Molekylformel | C12H23NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2S-trans)-4-Ethyl-2-hydroxymethyl-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO3/c1-5-9-6-10(8-14)13(7-9)11(15)16-12(2,3)4/h9-10,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10+/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H]1C[C@@H](CO)N(C1)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S,4R)-4-ethyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.32 |
| Formel vikt | 229.1678 |