Läs mer
(2S,4R)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(4-Nitrobenzyl) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4R)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(4-Nitrobenzyl) Ester |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O7/c16-10-5-11(12(17)18)14(6-10)13(19)22-7-8-1-3-9(4-2-8)15(20)21/h1-4,10-11,16H,5-7H2,(H,17,18)/t10-,11+/m1/s1 |
| Formel vikt | 310.0801 |