Läs mer
(2S,4R)-4-Hydroxy-1-[(4-nitrophenyl)methoxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Mikromol
Beskrivning
(2S,4R)-4-Hydroxy-1-[(4-nitrophenyl)methoxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4R)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(4-Nitrobenzyl) Ester |
| CAS | 96034-57-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S,4R)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(4-Nitrobenzyl) Ester |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C13H14N2O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2S-trans)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-[(4-Nitrophenyl)methyl] Ester, (2S,4R)-1-(p-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxyproline, trans-4-Hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline; |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.26 |
| Visa mer |