Läs mer
2S,4R-Sacubitril, MedChemExpress
Produktkod. 16442728
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16442728 5 mg -
16403479 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16442728 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYZ0081
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2S,4R-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is approved by the Food and Drug Administration for use in combination with valsartan for the treatment of patients with heart failure.
2S,4R-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is approved by the Food and Drug Administration for use in combination with valsartan for the treatment of patients with heart failure.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2S,4R-Sacubitril
CAS 2307668-79-5
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H31NO5
Kvantitet 5 mg
LEDER [H]N(C(CC(C)C(O)=O)=O)[C@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@@H](C)C(OCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 425.52
Formel vikt 425.52
Procent renhet 99.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation