Läs mer
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
Produktkod. 15487675
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15487675 250 mg 250mg
11342409 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15487675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27321.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 61478-28-2 | C34H37NO2P2 | 553.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61478-28-2
Molekylformel C34H37NO2P2
Molekylvikt (g/mol) 553.62
MDL-nummer MFCD01631275
InChI-nyckel BFMKBYZEJOQYIM-FEHSQGEHNA-N
Synonym 2s,4s---n-boc-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl-pyrrolidine, bppm, s,s-bppm, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl pyrrolidine, 2s,4s---1-boc-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl pyrrolidine, 2s,4s---2-diphenylphosphinomethyl-4-diphenylphosphino-n-t-butoxycarbonyl pyrrolidine, 2s,4s-tert-butyl 4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphino methyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s,4s-4-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanyl methyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2s,4s-1-boc-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl pyrrolidine
PubChem CID 10209545
IUPAC-namn tert-butyl (2S,4S)-4-difenylfosfanyl-2-(difenylfosfanylmetyl)pyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material (2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
Smältpunkt 100°C to 103°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 553.62
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.