missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,4S)-2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4S)-2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one |
| CAS | 1402076-28-1 |
| Molekylformel | C8H14O2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2S/c1-5-6(9)10-7(11-5)8(2,3)4/h5,7H,1-4H3/t5-,7-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1S[C@H](OC1=O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2S,4S)-2-tert-butyl-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.26 |
| Formel vikt | 174.0715 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?