Läs mer
(2S,4S)-(-)-2,4-bis(difenylfosfino)pentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15456115
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456115 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15456115 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033668.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77876-39-2 | Molekylformel: C29H30P2 | Molekylvikt: 440,51 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77876-39-2
Molekylformel C29H30P2
Molekylvikt (g/mol) 440.51
MDL-nummer MFCD00058923
InChI-nyckel CTYPJIUQROQJBG-ISIPKWIHNA-N
Synonym 2s,4s---2,4-bis diphenylphosphino pentane, s,s-bdpp, 2s,4s-pentane-2,4-diylbis diphenylphosphine, phosphine, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenyl, s,s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 2s,4s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenylphosphine, 2s,4s-4-diphenylphosphanylpentan-2-yl-diphenylphosphane, 2s,4s-4-diphenylphosphanyl pentan-2-yl diphenylphosphane
PubChem CID 2734567
LEDER C[C@@H](C[C@H](C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn [(2S,4S)-4-difenylfosfanylpentan-2-yl]-difenylfosfan
Formel vikt 440.5
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.