Läs mer
(2S,4S)-(-)-2,4-Bis(difenylfosfino)pentan, 99 %
Produktkod. 15441337
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441337 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15441337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033668.03
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane
CAS 77876-39-2
Molekylformel C29H30P2
MDL-nummer MFCD00058923
Kvantitet 1 g
Synonym 2s,4s---2,4-bis diphenylphosphino pentane, s,s-bdpp, 2s,4s-pentane-2,4-diylbis diphenylphosphine, phosphine, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenyl, s,s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 2s,4s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenylphosphine, 2s,4s-4-diphenylphosphanylpentan-2-yl-diphenylphosphane, 2s,4s-4-diphenylphosphanyl pentan-2-yl diphenylphosphane
InChI-nyckel CTYPJIUQROQJBG-DQEYMECFSA-N
LEDER CC(CC(C)P(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
IUPAC-namn [(2S,4S)-4-diphenylphosphanylpentan-2-yl]-diphenylphosphane
Molekylvikt (g/mol) 440.507
PubChem CID 2734567
Formel vikt 440.5
Procent renhet 99%
Fysisk form Solid