Läs mer
(2S,4S)-2,4-Bis(difenylfosfino)pentan, TRC
Produktkod. 30344019
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30344019 100 mg
1 options
Produktkod. 30344019 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB595710100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,4S)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane
CAS 77876-39-2
Molekylformel C29H30P2
Kvantitet 100 mg
Synonym (2S,4S)-Pentane-2,4-diylbis(diphenylphosphine), 1,1'-[(1S,3S)-1,3-Dimethyl-1,3-propanediyl]bis[1,1-diphenylphosphine], (-)-2,4-BDPP
InChI formel InChI=1S/C29H30P2/c1-24(30(26-15-7-3-8-16-26)27-17-9-4-10-18-27)23-25(2)31(28-19-11-5-12-20-28)29-21-13-6-14-22-29/h3-22,24-25H,23H2,1-2H3/t24-,25-/m0/s1
LEDER C[C@@H](C[C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn [(2S,4S)-4-difenylfosfanylpentan-2-yl]-difenylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 440.5
Formel vikt 440.1823