Läs mer
(2S,4S)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4S)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO5/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3-/m0/s1 |
| Formel vikt | 163.0481 |