missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,4S)-4-Methylglutamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4S)-4-Methylglutamic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(5(8)9)2-4(7)6(10)11/h3-4H,2,7H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1 |
| Formel vikt | 161.0688 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?