Läs mer
(2S,4S)-Sacubitril, MedChemExpress
Beskrivning
(2S,4S)-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is a potent NEP inhibitor that can be used for the research of heart failure.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4S)-Sacubitril |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 149709-63-7 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H29NO5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| LEDER | [H]N(C(CCC(O)=O)=O)[C@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@@H](C(OCC)=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.49 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?