Läs mer
(2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-oxide-4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-oxide-4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester |
| CAS | 87579-78-0 |
| Molekylformel | C21H21NO4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, diphenylmethyl ester, 4-oxide, (2S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, diphenylmethyl ester, 4-oxide, [2S-(2α,5α)]-, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid diphenylmethyl ester 4-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO4S/c1-21(2)19(22-16(23)13-17(22)27(21)25)20(24)26-18(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12,17-19H,13H2,1-2H3/t17-,19+,27?/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1=O)C(=O)OC(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | benzhydryl (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,7-dioxo-4λ^{4}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.46 |
| Formel vikt | 383.1191 |