missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin), Mikromol™

Produktkod. 30052272
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052272 25 mg
30050636 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052272 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0026.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin
CAS 20880-67-5
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C16 H18 N2 O6 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. D (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. D (EP), (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylicAcid, 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity D, Phenoxymethylpenicillin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O6S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(21)11(14(18)25-16)17-10(20)7-24-9-5-3-8(19)4-6-9/h3-6,11-12,14,19H,7H2,1-2H3,(H,17,20)(H,22,23)/t11-,12+,14-/m1/s1
LEDER CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 366.39
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 366.0886 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.