Läs mer
(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyfenyl)acetyl]amino]-2-(4-hydroxyfenyl)acetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra, Mikromol™
Beskrivning
(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyfenyl)acetyl]amino]-2-(4-hydroxyfenyl)acetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,5R,6R)-6-(((2R)-2-(((2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl)amino)-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl)amino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic Acid |
| CAS | 188112-75-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S,5R,6R)-6-(((2R)-2-(((2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl)amino)-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl)amino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C24 H26 N4 O7 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Amoxicillin Trihydrate Imp. G (EP), Amoxicillin Imp. G (EP), Amoxicillin USP Related Compound G, Amoxicillin USP RC G, D-(4-Hydroxyphenyl)-glycylamoxicillin, (2R)-2-(4-hydroxyphenyl)glycyl-N-[(2S,5R,6R)-2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl]-2-(4-hydroxyphenyl)-Glycinamide, SB-207459, N-hpg Amox, Ph Eur Amoxicillin Impurity G, Amoxycillin related, Amoxicillin Related Compound G, Amoxicillin Trihydrate Impurity G, Amoxicillin Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N4O7S/c1-24(2)18(23(34)35)28-21(33)17(22(28)36-24)27-20(32)16(12-5-9-14(30)10-6-12)26-19(31)15(25)11-3-7-13(29)8-4-11/h3-10,15-18,22,29-30H,25H2,1-2H3,(H,26,31)(H,27,32)(H,34,35)/t15-,16-,17-,18+,22-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(O)C1N2C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(N)C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=C(O)C=C4)C2SC1(C)C |
| IUPAC-namn | (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyfenyl)acetyl]amino]-2-(4-hydroxyfenyl)acetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra |
| Visa mer |