missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,5R,6R)-6-[[(2S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (L-Amoxicillin), Mikromol™
Beskrivning
(2S,5R,6R)-6-[[(2S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (L-Amoxicillin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Amoxicillin |
| CAS | 26889-93-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | L-Amoxicillin |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C16 H19 N3 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Amoxicillin Trihydrate Imp. B (EP), Amoxicillin Imp. B (EP), Amoxicillin USP Related Compound B, Amoxicillin USP RC B, (2S,5R,6R)-6-[[(2S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, L-Amoxicillin, Amoxicillin Related Compound B, Amoxicillin Trihydrate Impurity B, Amoxicillin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O5S/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24)/t9-,10+,11-,14+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,5R,6R)-6-[[(2S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?