Läs mer
(2S,5S)-1-(2-(1,3-dioxolan-2-yl)fenyl)-2,5-dietylfosfolan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11905941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11905941 100 mg Glasflaska 100mg
11915941 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11905941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434121000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1314246-02-0
Molekylformel C17H25O2P
Molekylvikt (g/mol) 292.36
MDL-nummer MFCD09265099
InChI-nyckel UKBFKBMQNUOKTD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-et-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-diethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, trans-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, kanata purity
PubChem CID 16218309
IUPAC-namn 1-[2-(1,3-dioxolan-2-yl)fenyl]-2,5-dietylfosfolan
LEDER CCC1CCC(CC)P1C1=CC=CC=C1C1OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane
Färg Färglös till gul
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 292.35
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.