Läs mer
(2S,5S)-1-(2-(1,3-dioxolan-2-yl)fenyl)-2,5-dimetylfosfolan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11975951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11975951 100 mg Glasflaska 100mg
11905961 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11975951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435171000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 695816-47-8
Molekylformel C15H21O2P
Molekylvikt (g/mol) 264.3
InChI-nyckel JAKXTLMNIHPLEU-RYUDHWBXSA-N
Synonym 2s,5s-+-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, s,s-me-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2s,5s-+-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, kanata purity, 1-2-1,3-dioxolane-2-yl phenyl-2beta,5alpha-dimethyltetrahydro-1h-phosphole, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min
PubChem CID 16218307
IUPAC-namn 2-[2-[(2S,5S)-2,5-dimetylfosfolan-1-yl]fenyl]-1,3-dioxolan
LEDER CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1030g/mL, 1.103
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 264.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.