Läs mer
(2S,5S)-2,5-Hexanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,5S)-(+)-Hexanediol |
| CAS | 34338-96-0 |
| Molekylformel | C6 H14 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](O)CC[C@H](C)O |
| IUPAC-namn | (2S,5S)-hexane-2,5-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.17 |
| Formel vikt | 118.0994 |